3,5-Dihydroxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L05642.03 L05642.06
L05642.03EA 76 EUR
L05642.03 L05642.06
3,5-Dihydroxybenzonitril ≥98%
3,5-Dihydroxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 19179-36-3 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 185-190° Beilstein Reference: 6322491 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016453
Formel: C₇H₅NO₂
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016453
CAS-Nummer: 19179-36-3
EINECS: 242-859-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III