3,5-Dimethoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22989.06 B22989.14
B22989.06EA 55 EUR
B22989.06 B22989.14
3,5-Dimethoxybenzonitril ≥98%
3,5-Dimethoxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 19179-31-8 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 87-89° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001804
Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001804
CAS-Nummer: 19179-31-8
EINECS: 242-858-0
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III