4-Nitrobenzonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
128480250
128481000
ACRO128480250EA
54.2
EUR
ACRO128480250
ACRO128481000
4-Nitrobenzonitril 97%
4-Nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₄N₂O₂ Schmelzpunkt: 144…149 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007279 CAS-Nummer: 619-72-7 EINECS: 210-610-0 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 144 to 149 °C |
GC | ≥96.0 % |