2,5-Dihydroxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15565.03 A15565.06 A15565.14
A15565.03EA 30.7 EUR
A15565.03 A15565.06 A15565.14
2,5-Dihydroxybenzaldehyd ≥98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 1194-98-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1363961
Formel: C₇H₆O₃
Siedepunkt: 60…65 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Dichte: 0.859 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003333
CAS-Nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6