4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

144088-250G 144088-50G
SIAL144088-250GEA 84.9 EUR
SIAL144088-250G SIAL144088-50G
4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006939
CAS-Nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR