3,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15109.06
A15109.14
A15109.22
A15109.06EA
65.3
EUR
A15109.06
A15109.14
A15109.22
3,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 7311-34-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 115…118 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 44…48 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003366 CAS-Nummer: 7311-34-4 EINECS: 230-772-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...