2,6-Dimethoxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
CD11827.1 CD11827.10
MAYBCD11827.1EA 0 EUR
MAYBCD11827.1 MAYBCD11827.10
2,6-Dimethoxybenzaldehyd
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010862
CAS-Nummer: 3392-97-0