2,4-Dimethoxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
SB00910.1 SB00910EA SB00910EE
MAYBSB00910.1EA 0 EUR
MAYBSB00910.1 MAYBSB00910EA MAYBSB00910EE
2,4-Dimethoxybenzaldehyd
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003311
CAS-Nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4