Schliffklemmen für Kegelschliffe, Clipox® NS
Lieferant: CLIPOX
10060 10010 10034 10029 10024 10019 10012 10045
201-0440EA 0 EUR
201-0440 201-0406 201-0437 201-0436 201-0435 201-0409 201-0407 201-0439
Schliffklemmen für Kegelschliffe, Clipox® NS
Klemmen Schliffklemmen
Edelstahlfederdraht AISI 316 Ti.
  • Schliffklammern mit hervorragender Wärme-, Chemikalien- und Säurebeständigkeit
  • Einfache Montage und Entfernung durch beidseitige Griffstellen
  • Sichere horizontale und vertikale Klammerung mit vertikaler Nachfederung bei Überdruck
Zertifizierungen: Gemäß ISO 9001