Salicylaldehydethylether ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ethoxybenzaldehyde
A15035.18 A15035.22
A15035.18EA 50.2 EUR
A15035.18 A15035.22
Salicylaldehydethylether ≥97%
Salicylaldehydethylether
Purity: 97+% CAS No.: 613-69-4 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 249° Beilstein Reference: 1937270 MDL No.: MFCD00003316
Formel: C₉H₁₀O₂
Molekulargewicht: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 249 °C
Schmelzpunkt: 20…22 °C
Dichte: 1.077
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003316
CAS-Nummer: 613-69-4
EINECS: 210-349-2