3,5-Dinitrosalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20424.03 B20424.06
B20424.03EA 60.3 EUR
B20424.03 B20424.06
3,5-Dinitrosalicylaldehyd ≥98%
3,5-Dinitrosalicylaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 2460-59-5 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 1121900
Formel: C₇H₄N₂O₆
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007103
CAS-Nummer: 2460-59-5
EINECS: 219-551-5