5-Nitrosalicylaldehyd 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
416180050 416180250
ACRO416180050EA 51.7 EUR
ACRO416180050 ACRO416180250
5-Nitrosalicylaldehyd 98+%
5-Nitrosalicylaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
Schmelzpunkt: 125…129 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007337
CAS-Nummer: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.0 %