3-Nitrosalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
B23658.03 B23658.06
B23658.03EA 97.4 EUR
B23658.03 B23658.06
3-Nitrosalicylaldehyd ≥98%
3-Nitrosalicylaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 5274-70-4 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00041874
Formel: C₇H₅NO₄
Schmelzpunkt: 109…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041874
CAS-Nummer: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7