4-(Dimethylamino)benzaldehyd ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
423630250
423631000
423635000
423630025
ACRO423630250EA
37.2
EUR
ACRO423630250
ACRO423631000
ACRO423635000
ACRO423630025
4-(Dimethylamino)benzaldehyd ACS
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Siedepunkt: 176…177 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 70…75 °C Dichte: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Flammpunkt: 164 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003381 CAS-Nummer: 100-10-7 EINECS: 202-819-0 Merck Index: 13,03257 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 75 °C |
Solubility | (in alcohol) Passes test, (in hydrochloric acid) Passes test |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Color of alcohol solution | ≤60 APHA |
Color of a HCl solution | Passes test |