Automatische Büretten, nach Schilling, Klasse B
Lieferant: KARTELL
1980 1981
KART1980EA 342 EUR
KART1980 KART1981
Automatische Büretten, nach Schilling, Klasse B
Büretten
PMP/PE, Klasse B.
  • Druckknopf für tropfenweise Abgabe
  • PE-Reservoir mit stabilem LDPE-Boden
Gemäß Standard DIN 12700, Klasse B
Zertifizierungen: Gemäß Standard DIN 12700, Klasse B
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten