Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

12010-1L-F 12010-250ML-F
SIAL12010-1L-FEA 176 EUR
SIAL12010-1L-F SIAL12010-250ML-F
Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Benzaldehyd
Formel: C₆H₅CHO
Molekulargewicht: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 179
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1.049 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003299
CAS-Nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN-Nummer: 1990
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR