Benzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
30749.A1
30749.A5
30749.30
30749.A1EA
39.8
EUR
30749.A1
30749.A5
30749.30
Benzaldehyd ≥98%
Benzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 100-52-7
Molecular Formula: C7H6O
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.5450
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Almond-like
Melting Point: -26°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 471223
Merck Reference: 14,1058
UN No.: 1990
MDL No.: MFCD00003299
Formel:
C₆H₅CHO Molekulargewicht: 106.12 g/mol Siedepunkt: 178…179 °C Schmelzpunkt: –26 °C Dichte: 1.047 Flammpunkt: 62 °C (143 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003299 CAS-Nummer: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN-Nummer: 1990 ADR: 9 III Merck Index: 13,01057 |