Benzaldehyd 99.5+%, AcroSeal®, rein, redestilliert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
378361000
378360010
378361000.EA
70.4
EUR
378361000.
378360010.
Benzaldehyd 99.5+%, AcroSeal®, rein, redestilliert
Benzaldehyd
Formel:
C₆H₅CHO Molekulargewicht: 106.12 g/mol Siedepunkt: 179 Schmelzpunkt: –26 °C Dichte: 1.043 g/cm³ Flammpunkt: 64 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003299 CAS-Nummer: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN-Nummer: 1990 ADR: 9 III Merck Index: 13,01057 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.50 % |