3-Bromthiophenol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
303710010 303710050
ACRO303710010EA 38.9 EUR
ACRO303710010 ACRO303710050
3-Bromthiophenol 95%
3-Bromthiophenol
Formel: C₆H₅BrS
Siedepunkt: 121 °C (40 mmHg)
Dichte: 1,6 g/cm³
Flammpunkt: 105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009603
CAS-Nummer: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6320 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %