Ballonflaschen, Enghals, HDPE, mit Absperrhahn
Lieferant: KARTELL
1770 1771
KART1770EA 384 EUR
KART1770 KART1771
Ballonflaschen, Enghals, HDPE, mit Absperrhahn
Flaschen Ballons
Aus HDPE hergestellt, Durchscheinend.
  • Komfortabler Griff zum Verschieben
  • Mit Hahn
  • Für Lebensmittel geeignet
Diese beiden Produkte mit 10 und 20 Litern Fassungsvermögen wurden speziell für die Rationalisierung der Organisation in Laboren und kleinen Produktionslinien entwickelt und ermöglichen die Optimierung der Verfügbarkeit von Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln auf kleinstem Raum.
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten