2,4,6-Tribromphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
160100050
160101000
160105000
ACRO160100050EA
31.1
EUR
ACRO160100050
ACRO160101000
ACRO160105000
2,4,6-Tribromphenol 98%
2,4,6-Tribromphenol
Formel:
C₆H₃Br₃O Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 89…93 °C Dichte: 2,55 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002150 CAS-Nummer: 118-79-6 EINECS: 204-278-6 UN-Nummer: 3077 Merck Index: 12,09744 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink to light brown Powder or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 94 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |