Reinraum-Wischtücher, steril, Sterile TexTra™ 10
Lieferant: Texwipe
TX3225 TX3224
115-0594EA 1360 EUR
115-0594 115-0593
Reinraum-Wischtücher, steril, Sterile TexTra™ 10
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Die einlagigen, schweren Wischtücher aus Polyester mit versiegeltem Rand sind genauso saugfähig wie zweilagige Wischtücher. Sie eignen sich für alle Wischaufgaben sowie für das Anbringen und Entfernen von großen Mengen an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
  • Excellent for spill control
  • Sealed border prevents the release of particles and fibers
  • Easy and quick cleaning of aseptic cleanrooms without compromising the sterile nature of those environments
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quats
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 3 - 5 geeignet.
Verpackung: Die Verpackung ist konzipiert für den Einsatz in sterilen und hochkritischen Umgebungen.