Extraktionsapparat für Feststoffe
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
05431137 05431131 05431149
533-2151EA 106 EUR
533-2151 LENZ05431131 LENZ05431149
Extraktionsapparat für Feststoffe
Extraktoren Extraktionsapparate, nach Soxhlet
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass inserts for solids.