2-Brom-1,4-dimethoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
A15640.09 A15640.18 A15640.30
A15640.09EA 54.3 EUR
A15640.09 A15640.18 A15640.30
2-Brom-1,4-dimethoxybenzol ≥98%
2-Brom-1,4-dimethoxybenzol
Purity: 98% CAS No.: 25245-34-5 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 2441884 MDL No.: MFCD00008355
Formel: C₈H₉BrO₂
Siedepunkt: 260…262 °C
Dichte: 1.441
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008355
CAS-Nummer: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7