3-Bromanisol
Lieferant: Thermo Scientific
SB00637.1 SB00637.10 SB00637.50
MAYBSB00637.1EA 0 EUR
MAYBSB00637.1 MAYBSB00637.10 MAYBSB00637.50
3-Bromanisol
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5