3-Bromanisol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
106620250 106621000
ACRO106620250EA 48.2 EUR
ACRO106620250 ACRO106621000
3-Bromanisol 99+%
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,47 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %