2-Brom-5-nitroanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25331.04 B25331.09
B25331.04EA 44.6 EUR
B25331.04 B25331.09
2-Brom-5-nitroanisol ≥98%
2-Brom-5-nitroanisol
Purity: 98% CAS No.: 77337-82-7 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Melting Point: 102-107° Beilstein Reference: 2520496
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molekulargewicht: 232.03 g/mol
Schmelzpunkt: 102…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041250
CAS-Nummer: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5