4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
16230-100G
16230-25G
SIAL16230-100GEA
122
EUR
SIAL16230-100G
SIAL16230-25G
4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
4-Bromanilin
Formel:
C₆H₆BrN Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 62…64 °C Dichte: 1.799 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007822 CAS-Nummer: 106-40-1 EINECS: 203-393-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01388 |