4-Bromanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A15126.0B
A15126.18
A15126.30
A15126.0BEA
435
EUR
A15126.0B
A15126.18
A15126.30
4-Bromanilin ≥98%
4-Bromanilin
Purity: 98+%
CAS No.: 106-40-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Physical Form: Cryst solid
Odour: Characteristic
Boiling Point: 222-224°
Beilstein Reference: 742031
Merck Reference: 14,1404
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007822
Formel:
C₆H₆BrN Siedepunkt: 222…224 °C Schmelzpunkt: 60…65 °C Dichte: 1.799 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007822 CAS-Nummer: 106-40-1 EINECS: 203-393-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1404 |