3-Bromanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
177210050 177210250 177211000
ACRO177210050EA 25.1 EUR
ACRO177210050 ACRO177210250 ACRO177211000
3-Bromanilin 98%
3-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16.8 °C
Dichte: 1.58 g/cm³
Flammpunkt: >230 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007757
CAS-Nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6240 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %