2-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B56420-25G
B56420-5G
SIALB56420-25GEA
54.4
EUR
SIALB56420-25G
SIALB56420-5G
2-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
2-Bromanilin
Formel:
C₆H₆BrN Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 27…31 °C Dichte: 1.86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007632 CAS-Nummer: 615-36-1 EINECS: 210-421-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |