2,4,6-Tribromanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12453.22
A12453.36
A12453.22EA
50.8
EUR
A12453.22
A12453.36
2,4,6-Tribromanilin ≥98%
2,4,6-Tribromanilin
Purity: 98%
CAS No.: 147-82-0
Molecular Formula: C6H4Br3N
Formula Weight: 329.83
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 300°
Merck Reference: 14,9610
MDL No.: MFCD00007634
Formel:
C₆H₄Br₃N Siedepunkt: 300 °C Schmelzpunkt: 118…122 °C Dichte: 2.350 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007634 CAS-Nummer: 147-82-0 EINECS: 205-700-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9610 |