1-Brom-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-iodobenzene
A13859.09 A13859.18 A13859.30
A13859.09EA 61.4 EUR
A13859.09 A13859.18 A13859.30
1-Brom-4-iodbenzol ≥98%
1-Brom-4-iodbenzol
Purity: 98% CAS No.: 589-87-7 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Odour: Recognizable Melting Point: 89-93° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1904545 MDL No.: MFCD00001051
Formel: C₆H₄BrI
Molekulargewicht: 282.91 g/mol
Siedepunkt: 252 °C
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001051
CAS-Nummer: 589-87-7
EINECS: 209-662-7