1-Brom-4-iodbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-iodobenzene
218380250
218381000
ACRO218380250EA
102
EUR
ACRO218380250
ACRO218381000
1-Brom-4-iodbenzol 98%
1-Brom-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₄BrI Molekulargewicht: 282.91 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 89…93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001051 CAS-Nummer: 589-87-7 EINECS: 209-662-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 93 °C |
GC | ≥97.5 % |