1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
TL00635.1
TL00635.10
TL00635.50
MAYBTL00635.1EA
0
EUR
MAYBTL00635.1
MAYBTL00635.10
MAYBTL00635.50
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄BrF₃O Siedepunkt: 78…81 °C (55 mmHg) Dichte: 1.635 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00040943 CAS-Nummer: 2252-44-0 |