1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
A15884.14 A15884.22
A15884.14EA 63 EUR
A15884.14 A15884.22
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol ≥98%
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
Purity: 98% CAS No.: 105931-73-5 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Beilstein Reference: 4740250 MDL No.: MFCD00010608
Formel: C₆H₃BrFI
Molekulargewicht: 300.9 g/mol
Siedepunkt: 241
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010608
CAS-Nummer: 105931-73-5