1,3-Dibrom-5-fluor-2-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene
TL00652.1
TL00652.10
TL00652.50
MAYBTL00652.1EA
0
EUR
MAYBTL00652.1
MAYBTL00652.10
MAYBTL00652.50
1,3-Dibrom-5-fluor-2-iodbenzol
1,3-Dibrom-5-fluor-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₂Br₂FI Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 135…135.6 °C |
MDL Number:
MFCD00042232 CAS-Nummer: 62720-29-0 |