Natriumtetrathionat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S5758-100G S5758-25G
SIALS5758-100GEA 859 EUR
SIALS5758-100G SIALS5758-25G
Natriumtetrathionat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrathionat Dihydrat
Formel: Na₂O₆S₄·2H₂O
MDL Number: MFCD00150868
CAS-Nummer: 13721-29-4
EINECS: 233-260-0