Methylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acrylic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
M27301-1L M27301-18L M27301-250ML M27301-5ML
SIALM27301-1LEA 56 EUR
SIALM27301-1L SIALM27301-18L SIALM27301-250ML SIALM27301-5ML
Methylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Methylacrylat
Formel: C₄H₆O₂
MDL Number: MFCD00008627
CAS-Nummer: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN-Nummer: 1919
ADR: 3,II