Methylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
MACl, Methylammonium chloride, Aminomethane hydrochloride, Methylamine hydrochloride
M0505-100G
M0505-500G
SIALM0505-100GEA
28.9
EUR
SIALM0505-100G
SIALM0505-500G
Methylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Methylammonium chloride
Formel:
CH₆ClN |
MDL Number:
MFCD00012849 CAS-Nummer: 593-51-1 EINECS: 209-795-0 |