4-Fluorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
F14203-10G
F14203-50G
SIALF14203-10GEA
86.3
EUR
SIALF14203-10G
SIALF14203-50G
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈ClFN₂ |
MDL Number:
MFCD00012942 CAS-Nummer: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 |