L-Cycloserin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C1159-25MG
C1159-100MG
C1159-10MG
C1159-250MG
SIALC1159-25MGEA
68.3
EUR
SIALC1159-25MG
SIALC1159-100MG
SIALC1159-10MG
SIALC1159-250MG
L-Cycloserin, Sigma-Aldrich®
L-Cycloserin
Formel:
C₃H₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00064324 CAS-Nummer: 339-72-0 EINECS: 206-427-0 |