5-Hydroxy-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A20804-100G A20804-25G
SIALA20804-100GEA 334 EUR
SIALA20804-100G SIALA20804-25G
5-Hydroxy-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-2-pentanon
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,01586 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00002961
CAS-Nummer: 1071-73-4
EINECS: 213-994-8