2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ100
93285-1G
93285-25G
93285-5G
93285-1GEA
43
EUR
93285-1G
93285-25G
93285-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, Supelco®
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
Formel:
C₁₈H₁₂N₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006045 CAS-Nummer: 3682-35-7 EINECS: 222-965-9 |