1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat Indikator für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt monohydrate, Tiron monohydrate, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt monohydrate, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate monohydrate
89460-100G 89460-10G
89460-100GEA 223.29 EUR
89460-100G 89460-10G
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat Indikator für die Komplexometrie, Fluka™
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
Molekulargewicht: 332.22 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149531
CAS-Nummer: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 95.0 %
Indicator solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for Complexometry complying