Methylpelargonat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76368-1ML 76368-5ML
76368-1MLEA 54.3 EUR
76368-1ML 76368-5ML
Methylpelargonat, Supelco®
Methylpelargonat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MDL Number: MFCD00009569
CAS-Nummer: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13f28c6427a7137b8dcc3f3867271ab44f177779&vid=084789a5a0d23704f4738211b593d0f2d068aed9&prid=web&clid=SAPDAM