di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
71635-250G 71635-1KG
SIAL71635-250GEA 41.8 EUR
SIAL71635-250G SIAL71635-1KG
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat
Formel: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
MDL Number: MFCD00150445
CAS-Nummer: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6