2-Hydroxyethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
477028-25ML 477028-100ML
SIAL477028-25MLEA 68 EUR
SIAL477028-25ML SIAL477028-100ML
2-Hydroxyethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00002863
CAS-Nummer: 868-77-9
EINECS: 212-782-2