Chlordimethylvinylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
395439-100ML 395439-25ML
SIAL395439-100MLEA 193 EUR
SIAL395439-100ML SIAL395439-25ML
Chlordimethylvinylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlordimethylvinylsilan
Formel: C₄H₉ClSi
MDL Number: MFCD00018090
CAS-Nummer: 1719-58-0
EINECS: 217-007-1
UN-Nummer: 2985
ADR: 3,II