1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
263567-25G
263567-5G
SIAL263567-25GEA
646
EUR
SIAL263567-25G
SIAL263567-5G
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin
Formel:
C₁₀H₁₈Si₂ |
MDL Number:
MFCD00009839 CAS-Nummer: 4526-07-2 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1,II |